Propiophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Phenyl-1-propanon, Ethyl-phenylketon, Phenyl-ethylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P51605-100G P51605-500G
SIALP51605-100GEA 36.8 EUR
SIALP51605-100G SIALP51605-500G
Propiophenon, Sigma-Aldrich®
Propiophenon
Formel: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009309
CAS-Nummer: 93-55-0
EINECS: 202-257-6
Merck Index: 12,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cda47787bc1a939c0285780228746da70cd03&vid=b0290578193d65d6b598ec25da82aff9335f1d45&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR