1-Phenyl-2-butanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Phenylbutan-2-one, Benzyl ethyl ketone
137227-25G 137227-5G
SIAL137227-25GEA 686 EUR
SIAL137227-25G SIAL137227-5G
1-Phenyl-2-butanon, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2-butanon
Formel: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009315
CAS-Nummer: 1007-32-5
EINECS: 213-752-1