Benzylaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Phenyl-2-butanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B16003-100G B16003-5G
SIALB16003-100GEA 44.2 EUR
SIALB16003-100G SIALB16003-5G
Benzylaceton, Sigma-Aldrich®
Benzylaceton
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008790
CAS-Nummer: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4