Benzoylisothiocyanat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
314630050 314630500
ACRO314630050EA 43.7 EUR
ACRO314630050 ACRO314630500
Benzoylisothiocyanat 98%
Benzoylisothiocyanat
Formel: C₈H₅NOS
Molecular Weight: 163,2 g/mol
Siedepunkt: 128…131 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,21 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004815
CAS-Nummer: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01115
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %