Benzoylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L06964.06 L06964.14
L06964.06EA 38.7 EUR
L06964.06 L06964.14
Benzoylisothiocyanat ≥98%
Benzoylisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 532-55-8 Molecular Formula: C8H5NOS Formula Weight: 163.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6375 Odour: Pungent Boiling Point: 128-131°/15mm Beilstein Reference: 606716 Merck Reference: 14,1114 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004815
Formel: C₈H₅NOS
Molecular Weight: 163,2 g/mol
Siedepunkt: 128…131 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,214
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004815
CAS-Nummer: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1114