Benzoylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
261653-25G 261653-5G
SIAL261653-25GEA 105 EUR
SIAL261653-25G SIAL261653-5G
Benzoylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Benzoylisothiocyanat
Formel: C₈H₅NOS
Molecular Weight: 163,2 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,197 g/cm³ (16 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004815
CAS-Nummer: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01115