2'-Aminoacetophenon 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: o-Aminoacetophenon

400620100 400620050 400620500
ACRO400620100EA 65.3 EUR
ACRO400620100 ACRO400620050 ACRO400620500
2'-Aminoacetophenon 97%
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007717
CAS-Nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR