2'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: o-Aminoacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A37804-25G A37804-5G
SIALA37804-25GEA 84.4 EUR
SIALA37804-25G SIALA37804-5G
2'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007717
CAS-Nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412