3'-Aminoacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Aminoacetophenon
A12503.0B A12503.18 A12503.30
A12503.0BEA 321 EUR
A12503.0B A12503.18 A12503.30
3'-Aminoacetophenon 97%
3'-Aminoacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 99-03-6 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 94-98° Boiling Point: 289-291° Merck Reference: 14,413 MDL No.: MFCD00007796
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 289…291 °C
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007796
CAS-Nummer: 99-03-6
EINECS: 202-722-3
Merck Index: 14,413