3'-Aminoacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: m-Aminoacetophenon
001722-100G 001722-500G
FLUO001722-100GEA 104 EUR
FLUO001722-100G FLUO001722-500G
3'-Aminoacetophenon
3'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135.17 g/mol
Siedepunkt: 290
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007796
CAS-Nummer: 99-03-6
EINECS: 202-722-3
Merck Index: 13,00412