3'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: m-Aminoacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
139351-100G 139351-25G
SIAL139351-100GEA 106 EUR
SIAL139351-100G SIAL139351-25G
3'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007796
CAS-Nummer: 99-03-6
EINECS: 202-722-3
Merck Index: 13,00412