4'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: p-Aminoacetophenon, 1-(4-Aminophenyl)ethanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A38002-100G A38002-25G
SIALA38002-100GEA 97.8 EUR
SIALA38002-100G SIALA38002-25G
4'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007896
CAS-Nummer: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 13,00412

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR