2'-Nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Nitro-1-acetylbenzol, o-Nitroacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N9209-10G N9209-25G
SIALN9209-10GEA 28.2 EUR
SIALN9209-10G SIALN9209-25G
2'-Nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 286
Schmelzpunkt: 23
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007144
CAS-Nummer: 577-59-3
EINECS: 209-414-8