3'-Nitroacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: m-Nitroacetophenone
128331000 128335000
ACRO128331000EA 25 EUR
ACRO128331000 ACRO128335000
3'-Nitroacetophenon 98%
3'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 202
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007259
CAS-Nummer: 121-89-1
EINECS: 204-504-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %