3'-Nitroacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
m-Nitroacetophenone
A12155.0B
A12155.30
A12155.36
A12155.0BEA
136
EUR
A12155.0B
A12155.30
A12155.36
3'-Nitroacetophenon ≥98%
3'-Nitroacetophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 121-89-1
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 202°
Beilstein Reference: 743002
MDL No.: MFCD00007259
Formel:
C₈H₇NO₃ Molecular Weight: 165.15 g/mol Siedepunkt: 202 °C Schmelzpunkt: 76…80 °C Dichte: 1.433 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007259 CAS-Nummer: 121-89-1 EINECS: 204-504-3 |