3'-Nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: m-Nitroacetophenone

N9381-100G N9381-500G
SIALN9381-100GEA 28.5 EUR
SIALN9381-100G SIALN9381-500G
3'-Nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 202
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Dichte: 1.433 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007259
CAS-Nummer: 121-89-1
EINECS: 204-504-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR