4'-Nitroacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Nitroacetophenon, para-Acetylnitrobenzol
128340050 128341000 128340010
ACRO128340050EA 30.4 EUR
ACRO128340050 ACRO128341000 ACRO128340010
4'-Nitroacetophenon 97%
4'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165,15 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Flammpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007355
CAS-Nummer: 100-19-6
EINECS: 202-827-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Water ≤0.6 %
GC ≥96.0 %
Free acid ≤0.2 % (as 4-Nitrobenzoic acid)