4'-Nitroacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Nitroacetophenon, para-Acetylnitrobenzol
A13877.18
A13877.30
A13877.18EA
26.6
EUR
A13877.18
A13877.30
4'-Nitroacetophenon ≥98%
4'-Nitroacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 100-19-6
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Flash Point: 149°(300°F)
Physical Form: Cryst powder
Odour: Characteristic
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 607777
MDL No.: MFCD00007355
Formel:
C₈H₇NO₃ Molecular Weight: 165.15 g/mol Siedepunkt: 201…202 °C Schmelzpunkt: 77…81 °C Flammpunkt: 149 °C (300 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007355 CAS-Nummer: 100-19-6 EINECS: 202-827-4 |