4'-Nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Nitroacetophenon, para-Acetylnitrobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N9608-100G N9608-5G
SIALN9608-100GEA 46.8 EUR
SIALN9608-100G SIALN9608-5G
4'-Nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 275
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Flammpunkt: 149
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007355
CAS-Nummer: 100-19-6
EINECS: 202-827-4