3'-Methoxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3′-Methoxyacetophenone
A15604.14
A15604.22
A15604.36
A15604.14EA
23.8
EUR
A15604.14
A15604.22
A15604.36
3'-Methoxyacetophenon ≥97%
3'-Methoxyacetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 586-37-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150.18 g/mol Siedepunkt: 239…241 °C Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1.094 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008736 CAS-Nummer: 586-37-8 EINECS: 209-573-3 |