3'-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3′-Methoxyacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M9408-100G M9408-25G
SIALM9408-100GEA 152 EUR
SIALM9408-100G SIALM9408-25G
3'-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 241
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008736
CAS-Nummer: 586-37-8
EINECS: 209-573-3