4'-Methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Acetylanisol
152360010 152362500
ACRO152360010EA 110 EUR
ACRO152360010 ACRO152362500
4'-Methoxyacetophenon 98%
4'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008745
CAS-Nummer: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %