4'-Methoxyacetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Acetylanisol
A11162.0B
A11162.14
A11162.30
A11162.0BEA
113
EUR
A11162.0B
A11162.14
A11162.30
4'-Methoxyacetophenon ≥99%
4'-Methoxyacetophenon
Purity: 99%
CAS No.: 100-06-1
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 742313
MDL No.: MFCD00008745
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150.18 g/mol Siedepunkt: 258…260 °C Schmelzpunkt: 36…40 °C Dichte: 1.08 Flammpunkt: 138 °C (280 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008745 CAS-Nummer: 100-06-1 EINECS: 202-815-9 |