4'-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Acetylanisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W200506-1KG-K W200506-25KG-K W200506-5KG-K
SIALW200506-1KG-KEA 142 EUR
SIALW200506-1KG-K SIALW200506-25KG-K SIALW200506-5KG-K
4'-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008745
CAS-Nummer: 100-06-1
EINECS: 202-815-9