4'-Methoxypropiophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A14619.14 A14619.22 A14619.36
A14619.14EA 49.6 EUR
A14619.14 A14619.22 A14619.36
4'-Methoxypropiophenon ≥99%
4'-Methoxypropiophenon
Purity: 99% CAS No.: 121-97-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.5465 Melting Point: 27-29° Boiling Point: 273-275° Beilstein Reference: 907733 MDL No.: MFCD00009310
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 273…275 °C
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Dichte: 1,070
Flammpunkt: 62 °C (143 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009310
CAS-Nummer: 121-97-1
EINECS: 204-512-7