4'-Methoxypropiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M24809-25G M24809-5G
SIALM24809-25GEA 57.2 EUR
SIALM24809-25G SIALM24809-5G
4'-Methoxypropiophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxypropiophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: ∼273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼37,5 °C
Dichte: ∼0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
MDL: MFCD00009310
CAS-Nummer: 121-97-1
EINECS: 204-512-7