3',4'-Dimethoxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
168850250 168851000 168855000
ACRO168850250EA 33.4 EUR
ACRO168850250 ACRO168851000 ACRO168855000
3',4'-Dimethoxyacetophenon 98%
3',4'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 286…288 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008737
CAS-Nummer: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %