3',4'-Dimethoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
L02737.18 L02737.30
L02737.18EA 34.9 EUR
L02737.18 L02737.30
3',4'-Dimethoxyacetophenon ≥98%
3',4'-Dimethoxyacetophenon
Purity: 98+% CAS No.: 1131-62-0 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 286-288° Beilstein Reference: 781213 MDL No.: MFCD00008737
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 286…288 °C
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008737
CAS-Nummer: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0