3',4'-Dimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
156639-100G 156639-25G
SIAL156639-100GEA 154 EUR
SIAL156639-100G SIAL156639-25G
3',4'-Dimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',4'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…49 °C
MDL: MFCD00008737
CAS-Nummer: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0