2',6'-Dimethoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
A16733.06 A16733.14
A16733.06EA 52 EUR
A16733.06 A16733.14
2',6'-Dimethoxyacetophenon ≥98%
2',6'-Dimethoxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 2040-04-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 68-71° Boiling Point: 135-136°/2mm MDL No.: MFCD00008729
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008729
CAS-Nummer: 2040-04-2
EINECS: 218-034-1