3',5'-Dimethoxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
B25224.03
B25224.06
B25224.03EA
72.3
EUR
B25224.03
B25224.06
3',5'-Dimethoxyacetophenon ≥97%
3',5'-Dimethoxyacetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 39151-19-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2 g/mol Siedepunkt: 290…291 °C Schmelzpunkt: 39…41 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008739 CAS-Nummer: 39151-19-4 EINECS: 254-322-3 |