3',5'-Dimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
161721-1G 161721-5G
SIAL161721-1GEA 45.8 EUR
SIAL161721-1G SIAL161721-5G
3',5'-Dimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…41 °C
MDL: MFCD00008739
CAS-Nummer: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3