3',4',5'-Trimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)ethan-1-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T68101-25G T68101-5G
SIALT68101-25GEA 316 EUR
SIALT68101-25G SIALT68101-5G
3',4',5'-Trimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',4',5'-Trimethoxyacetophenon
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molecular Weight: 210,23 g/mol
Siedepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73…74 °C
MDL: MFCD00008738
CAS-Nummer: 1136-86-3
EINECS: 214-501-9