4-Hydroxybenzylaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
178519-250G 178519-50G
SIAL178519-250GEA 273 EUR
SIAL178519-250G SIAL178519-50G
4-Hydroxybenzylaceton, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzylaceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164.2 g/mol
Siedepunkt: 292
Schmelzpunkt: 83…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002394
CAS-Nummer: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4