4-Hydroxybenzylaceton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W258806-1KG-K W258806-250G-K W258806-5KG-K
SIALW258806-1KG-KEA 138 EUR
SIALW258806-1KG-K SIALW258806-250G-K SIALW258806-5KG-K
4-Hydroxybenzylaceton, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzylaceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002394
CAS-Nummer: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR