2'-Hydroxyacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Acetylphenol
120931000
120935000
ACRO120931000EA
29.8
EUR
ACRO120931000
ACRO120935000
2'-Hydroxyacetophenon 99%
2'-Hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136,15 g/mol Siedepunkt: 92…93 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 4…6 °C Dichte: 1,131 g/cm³ Flammpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002219 CAS-Nummer: 118-93-4 EINECS: 204-288-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...