2'-Hydroxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12550.22
A12550.36
A12550.22EA
32
EUR
A12550.22
A12550.36
2'-Hydroxyacetophenon ≥98%
2'-Hydroxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 118-93-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5584
Melting Point: 3-6°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 386123
MDL No.: MFCD00002219
Formel:
C₈H₈O₂ Siedepunkt: 218 °C Schmelzpunkt: 3…6 °C Dichte: 1,130 Flammpunkt: 106 °C (222 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002219 CAS-Nummer: 118-93-4 EINECS: 204-288-0 |