2'-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Acetylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H18607-100G H18607-500G H18607-5G
SIALH18607-100GEA 43.2 EUR
SIALH18607-100G SIALH18607-500G SIALH18607-5G
2'-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002219
CAS-Nummer: 118-93-4
EINECS: 204-288-0