3'-Hydroxyacetophenon 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

411910050 411911000
ACRO411910050EA 18.9 EUR
ACRO411910050 ACRO411911000
3'-Hydroxyacetophenon 99+%
3'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002298
CAS-Nummer: 121-71-1
EINECS: 204-494-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR