4'-Hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Acetylphenol
150400050 150401000 150405000
ACRO150400050EA 27.5 EUR
ACRO150400050 ACRO150401000 ACRO150405000
4'-Hydroxyacetophenon 98%
4'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 147…148 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 107…111 °C
Dichte: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002359
CAS-Nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %