4'-Hydroxyacetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Acetylphenol
A11974.0B A11974.22 A11974.36
A11974.0BEA 232 EUR
A11974.0B A11974.22 A11974.36
4'-Hydroxyacetophenon ≥99%
4'-Hydroxyacetophenon
Purity: 99% CAS No.: 99-93-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 166°(330°F) Melting Point: 106-108° Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 774355 MDL No.: MFCD00002359
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 286 °C
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Dichte: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 166 °C (330 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002359
CAS-Nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8