4'-Hydroxyacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04311.0100 8.04311.0250
8.04311.0100EA 48.8 EUR
8.04311.0100 8.04311.0250
4'-Hydroxyacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Dichte: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002359
CAS-Nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 9.9 g/l (22 °C)
Melting Point 105 - 108 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Flash Point 166 °C
Synonyms 4-Acetylphenol
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COCH3