4'-Hydroxypropiophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-Hydroxypropiophenon, Paroxypropion
A15314.22 A15314.36
A15314.22EA 34.9 EUR
A15314.22 A15314.36
4'-Hydroxypropiophenon ≥99%
4'-Hydroxypropiophenon
Purity: 99% CAS No.: 70-70-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 148-151° Beilstein Reference: 907511 Merck Reference: 14,7044 MDL No.: MFCD00002361
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 140…145 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C (356 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002361
CAS-Nummer: 70-70-2
EINECS: 200-743-2
Merck Index: 12,07176