3',4'-Dihydroxypropiophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13444.03 A13444.06
A13444.03EA 37.7 EUR
A13444.03 A13444.06
3',4'-Dihydroxypropiophenon ≥98%
3',4'-Dihydroxypropiophenon
Purity: 98% CAS No.: 7451-98-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 145-146° MDL No.: MFCD00016440
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Schmelzpunkt: 145…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016440
CAS-Nummer: 7451-98-1