2',6'-Dihydroxyacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
114820100 114820500
ACRO114820100EA 58.2 EUR
ACRO114820100 ACRO114820500
2',6'-Dihydroxyacetophenon 99%
2',6'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002270
CAS-Nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test