2',6'-Dihydroxyacetophenon, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

37468-1G-F 37468-5G-F
37468-1G-FEA 65.8 EUR
37468-1G-F 37468-5G-F
2',6'-Dihydroxyacetophenon, Supelco®
2',6'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 296
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002270
CAS-Nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4864f7751b50583e6e46befc9a79d37634eac2&vid=5016762f7e9489497db69cf30813594995ebb30c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR