2',4'-Dihydroxypropiophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dihydroxypropiophenone
B23414.14
B23414.22
B23414.14EA
62.1
EUR
B23414.14
B23414.22
2',4'-Dihydroxypropiophenon ≥99%
2',4'-Dihydroxypropiophenon
Purity: 99%
CAS No.: 5792-36-9
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 98-101°
Beilstein Reference: 1238635
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 98…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002280 CAS-Nummer: 5792-36-9 EINECS: 227-329-4 |