2',4'-Dihydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
114800050 114801000 114805000
ACRO114800050EA 24.8 EUR
ACRO114800050 ACRO114801000 ACRO114805000
2',4'-Dihydroxyacetophenon 98%
2',4'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Dichte: 1,18 g/cm³
MDL: MFCD00002279
CAS-Nummer: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 12,08308
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥97.5 %