2',4'-Dihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D107409-100G
D107409-500G
SIALD107409-100GEA
88.6
EUR
SIALD107409-100G
SIALD107409-500G
2',4'-Dihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 142…143 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (141 °C) |
MDL:
MFCD00002279 CAS-Nummer: 89-84-9 EINECS: 201-945-3 Merck Index: 12,08308 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...