3',5'-Dihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
224596-10G 224596-50G
SIAL224596-10GEA 139 EUR
SIAL224596-10G SIAL224596-50G
3',5'-Dihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 148 °C
MDL: MFCD00002290
CAS-Nummer: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1